Learn More
Acetato de cinc, dihidrato, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15518284 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15518284 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 15518284 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 429601
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 5970-45-6
Fórmula molecular C4H10O6Zn
Peso molecular (g/mol) 219.498
Clave InChI BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
PubChem CID 2724192
Nombre IUPAC cinc; diacetato; dihidrato
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Acetate
Nombre de nota Dihydrate
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.74kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.51
Porcentaje de pureza 99.0 to 101.0%
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED