Learn More
Acetato de cinc dihidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10795151 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10795151 250 g 250 GR
10326060 500 g 500 GR
10417660 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10795151 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor Z/0700/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5970-45-6
Fórmula molecular C4H10O6Zn
Peso molecular (g/mol) 219.498
Número MDL 66961
Clave InChI BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
PubChem CID 2724192
Nombre IUPAC cinc; diacetato; dihidrato
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Especificaciones
Punto de fusión 237°C
Color Blanco
pH 6.0 to 7.0
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.5g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc acetate dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.