Learn More
Dihidrato de acetato de zinc, reactivo ACS, ≥98%, Solstice
Descripción
Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zinc acetate dihydrate |
| Punto de fusión | de 100 °C |
| CAS | 5970-45-6 |
| Color | Gris |
| pH | Desde 6 hasta 8 |
| Forma física | Cristalino |
| Cantidad | 25 kg |
| Fórmula molecular | C4H10O6Zn |
| Número UN | UN3077 |
| Clave InChI | BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L |
| Mostrar más |