Learn More
Beskrivning
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | Zinc acetate dihydrate |
| Punto de fusión | ∼100°C |
| Color | Gris |
| pH | 6 to 8 (at 20°C) |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula lineal | Zn(CH3COO)2 · 2H2O |
| Número UN | UN3077 |
| Beilstein | 3732513 |
| Información de solubilidad | In water 311g/L at 20°C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.51g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?