Learn More
Zinc Acetate Dihydrate, ACS Reagent, 98 to 101%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15635290 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
12 kg
Envase:
Drum with Inliner
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
12 Kg
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15635290 500 g Poly Bottle 500 g
15625290 2.5 kg Poly Bottle 2.50 Kg
15615290 12 kg Drum with Inliner 12 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15635290 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 383058500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reactivo ACS, ≥98 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5970-45-6
Fórmula molecular C4H10O6Zn
Peso molecular (g/mol) 219.498
Número MDL MFCD00066961
Clave InChI BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
PubChem CID 2724192
Nombre IUPAC cinc; diacetato; dihidrato
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Zinc acetate dihydrate
Punto de fusión ∼100°C
Color Gris
pH 6 to 8 (at 20°C)
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Zn(CH3COO)2 · 2H2O
Número UN UN3077
Beilstein 3732513
Información de solubilidad In water 311g/L at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.51g/mol
Porcentaje de pureza 98.0 to 101.0%
Olor Vinegar-like
Envase Poly Bottle
Aspecto Crystalline
Densidad 1.750g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.