Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zinc acetate dihydrate |
| Punto de fusión | 237.0°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 500 g |
| Envase | Frasco de plástico |
| Gravedad específica | 1.84 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (Complexometry) |
| Densidad | 1.8400g/mL |
| Fórmula lineal | (CH3CO2)2Zn·2H2O |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Zinc acetate dihydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación