Learn More
Acetato de cinc dihidrato, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10688824 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10688824 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10369460 500 g Frasco de plástico 500 g
15109273 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10688824 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 317210025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5970-45-6 | C4H6O4Zn·2H2O | 219.5 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5970-45-6
Fórmula molecular C4H6O4Zn·2H2O
Peso molecular (g/mol) 219.5
Número MDL MFCD00066961
Clave InChI BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
PubChem CID 2724192
Nombre IUPAC cinc; diacetato; dihidrato
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc acetate dihydrate
Punto de fusión 237.0°C
Nombre de nota 98+%
Color Blanco
pH 6.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C)
Forma física Crystals
Cantidad 2.5 kg
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.84
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0 to 101% (Complexometry)
Densidad 1.8400g/mL
Fórmula lineal (CH3CO2)2Zn·2H2O
Índice Merck 15,10327
Información de solubilidad Solubility in water: 430g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.5
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS