Learn More
Acetato de zinc dihidrato, 97+ %
Código de producto. 11453890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
2.50 Kg
500 g
5000 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453890 500 g 500 g
11443890 100 g 100 g
11409723 1 kg 1000 g
11379216 2.5 kg 2.50 Kg
11419723 5 kg 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11453890 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12909.36
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 5970-45-6 | C4H10O6Zn | 219,498 g/mol
El acetato de zinc dihidratado se utiliza en la preparación de Zn-arilfosfonatos estratificados con potencial aplicación en sorción, intercambio iónico o catálisis y nanopartículas de sulfuro de zinc recubiertas sobre partículas de sílice. Se utiliza en aplicaciones dietéticas y médicas. También se utiliza en forma de pastillas para tratar el resfriado común. Se utiliza como material de siembra para cultivar nanobarras de óxido de zinc en las microfibras de tela de tereftalato de polietileno. Además, se utiliza como conservante de madera, en la producción de otras sales de zinc, en la fabricación de acetato de etileno y como reactivo analítico en diversas industrias. Como inhibidor de recubrimiento, se utiliza en centrales nucleares.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol.
Notas
Incompatible con sales de cinc, alcalinos, sus carbonatos, oxalatos, fosfatos y sulfuros.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5970-45-6
Fórmula molecular C4H10O6Zn
Número MDL MFCD00066961
Clave InChI BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
PubChem CID 2724192
Nombre IUPAC cinc; diacetato; dihidrato
Spécification
Nombre del producto químico o material Zinc acetate dihydrate
Punto de fusión 237°C
Densidad 1.735
pH 6 to 7
Olor Weak, Characteristic
Cantidad 500 g
Número UN UN3077
Beilstein 3732513
Índice Merck 14,10128
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol.
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Peso molecular (g/mol) 219.498
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.50 (183.47 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥97%
Afficher plus Afficher moins
RU– Solo para uso en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.