Learn More
Acetato de cinc dihidrato, 97 %, especificado de acuerdo con los requisitos de USP, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15284904 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 Kg
2.50 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15284904 1 kg Frasco de plástico 1 KG
15294904 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
15204914 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15284904 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451880010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5970-45-6 | C4H6O4Zn·2H2O | 219.5 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5970-45-6
Fórmula molecular C4H6O4Zn·2H2O
Peso molecular (g/mol) 219.5
Clave InChI BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
PubChem CID 2724192
Nombre IUPAC cinc; diacetato; dihidrato
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc acetate dihydrate
Punto de fusión 237.0°C
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0 to 102% (Complexometry)
Fórmula lineal (CH3CO2)2Zn·2H2O
Índice Merck 15,10327
Información de solubilidad Solubility in water: 430g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.5
Porcentaje de pureza 97%
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.84
Densidad 1.8400g/mL