Learn More
Acetato de zinc, anhidro, + 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15476587 10 g 10 g
15486587 50 g 50 g
15496587 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15476587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33734.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.50€
    40.65€ / 10 g
    Ahorro 3.85€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 557-34-6 | C4H6O4Zn | 183.468 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El acetato de zinc anhidro se utiliza en la síntesis de arilfosfonatos de Zn con capas con posible aplicación en sorción, intercambio iónico o catálisis. Se usa en la preparación ultrasónica de nanopartículas de sulfuro de zinc recubiertas de partículas de sílice. Se administra de forma oral o parental como suplemento nutricional. Se aplcia en el sector de industrias como la preservación de la madera, la fabricación de otras sales de zinc, polímeros, la fabricación de acetato de etileno, como un mordiente de tinte, y el reactivo analítico. También actúa como un inhibidor de placa en las tuberías de agua primarias.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, ácidos minerales diluidos y alcalinos.
Notas
Incompatible con sales de zinc, alcalinos y sus carbonatos, oxalatos, fosfatos y sulfuros. Higroscópico en la naturaleza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 557-34-6
Fórmula molecular C4H6O4Zn
Peso molecular (g/mol) 183.468
Número MDL MFCD00012454
Clave InChI DJWUNCQRNNEAKC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc acetate, zinc diacetate, zinc ii acetate, acetic acid, zinc salt, dicarbomethoxyzinc, acetic acid, zinc ii salt, zinc di acetate, galzin, zinc acetate anhydrous, siltex cl 4
PubChem CID 11192
ChEBI CHEBI:62984
Nombre IUPAC cinc;diacetato
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Zn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc acetate
Nombre de nota anhydrous
Punto de fusión 200°C (decomposition)
Fórmula lineal Zn(OOCCH3)2
Cantidad 10 g
Número UN UN3077
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,dilute mineral acids and alkalies.
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.47
Porcentaje de pureza ≥99.9%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc acetate, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc acetate