Learn More
Acetato de cinc, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10552062 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10552062 25 g Frasco de vidrio 25 g
10292812 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10552062
Marca: Thermo Scientific Acros 370080250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 557-34-6 | C4H6O4Zn | 183.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 557-34-6
Fórmula molecular C4H6O4Zn
Peso molecular (g/mol) 183.48
Número MDL MFCD00012454
Clave InChI DJWUNCQRNNEAKC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc acetate, zinc diacetate, zinc ii acetate, acetic acid, zinc salt, dicarbomethoxyzinc, acetic acid, zinc ii salt, zinc di acetate, galzin, zinc acetate anhydrous, siltex cl 4
PubChem CID 11192
ChEBI CHEBI:62984
Nombre IUPAC cinc;diacetato
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Zn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc acetate
Punto de fusión 83°C to 86°C
Color Gris-verde a amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Complexometry)
Fórmula lineal (CH3CO2)2Zn
Índice Merck 15, 10327
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.48
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 1% max.
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.