Learn More
Acetato de cinc, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10292812 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10292812 100 g Frasco de vidrio 100 g
10552062 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10292812 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 370081000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 557-34-6 | C4H6O4Zn | 183.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 557-34-6
Fórmula molecular C4H6O4Zn
Peso molecular (g/mol) 183.48
Número MDL MFCD00012454
Clave InChI DJWUNCQRNNEAKC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc acetate, zinc diacetate, zinc ii acetate, acetic acid, zinc salt, dicarbomethoxyzinc, acetic acid, zinc ii salt, zinc di acetate, galzin, zinc acetate anhydrous, siltex cl 4
PubChem CID 11192
ChEBI CHEBI:62984
Nombre IUPAC cinc;diacetato
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Zn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc acetate
Punto de fusión 83°C to 86°C
Color Gris-verde a amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Complexometry)
Fórmula lineal (CH3CO2)2Zn
Índice Merck 15, 10327
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.48
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 1% max.
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Zinc acetate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.