Learn More
2-Metoxietóxido de zinc, 5 % p/v en 2-metoxietanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11324948 100 mL 100 ml
11314948 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324948 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043903.AE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 129918-15-6 | C6H16O4Zn | 217.57 g/mol
Zinc 2-methoxyethoxide is used as catalyst component in oxirane polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129918-15-6
Fórmula molecular C6H16O4Zn
Peso molecular (g/mol) 217.57
Número MDL MFCD00156529
Clave InChI SZCCOQAZCQRATH-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc 2-methoxyethoxide
Color Amarillo
Densidad 0.96 g/mL
Punto de ebullición 124°C
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Fórmula lineal Zn(OCH2CH2OCH3)2
Cantidad 100 mL
Número UN UN1188
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in methoxyethanol and pyridine. Miscible with alcohols,ketones,esters and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.56
Forma física Líquido