Learn More
Zinc 2-Mercaptobenzotiazol, TRC
Código de producto. 30138337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138337 50 g 50 g
30133297 5 g 5 g
30003772 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138337 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ70156850G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 155-04-4
Fórmula molecular C14H8N2S4Zn
Peso molecular (g/mol) 397.85
Nombre IUPAC zinc; 1,3-benzotiazol-2-tiolato
SMILES [Zn+2].[S-]c1nc2ccccc2s1.[S-]c3nc4ccccc4s3
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Zinc 2-Mercaptobenzothiazole
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C7H5NS2.Zn/c2*9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7;/h2*1-4H,(H,8,9);/q;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.8862
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.