Learn More
Zinc 2-Mercaptobenzotiazol, TRC
Código de producto. 30133297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133297 5 g 5 g
30138337 50 g 50 g
30003772 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133297 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ7015685G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 155-04-4
Fórmula molecular C14H8N2S4Zn
Peso molecular (g/mol) 397.85
Nombre IUPAC zinc; 1,3-benzotiazol-2-tiolato
SMILES [Zn+2].[S-]c1nc2ccccc2s1.[S-]c3nc4ccccc4s3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc 2-Mercaptobenzothiazole
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C7H5NS2.Zn/c2*9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7;/h2*1-4H,(H,8,9);/q;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.8862