Learn More
2-Etilhexanoato de cinc, ca. 80 % en alcoholes minerales (17-19 % de Zn), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is applied as a catalyst for condensation-cure silicones and as a vulcanization activator in industries. It is also employed in PVC heat stabilizer, polyurethane catalyst and lubricant additive. They are used as catalysts in paints and coatings, in polyurethanes, greases, and as wetting agents for pigments. Also used in the formulation of lubricants and greases, as hardener for epoxy resins, to make rubber and plastic products, and for refining crude oil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zinc 2-ethylhexanoate |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.07 g/mL |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN1268 |
| Información de solubilidad | Not miscible or difficult to mix in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.79 |
| Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
- Zinc 2-ethylhexanoate, ca 80% in mineral spirits
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P331-NO provocar el vómito.
- MIXTURE LIST-Contain: Zinc 2-ethylhexoate,Stoddard solvent