Learn More
Cinc, suspensión de 10 % p/v en THF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16564244 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16564244 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 16564244 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 463731000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc
CAS 7440-66-6
Densidad 0.9490 g/mL
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación -17°C
Fórmula molecular Zn
Fórmula lineal Zn
Número MDL MFCD00011291
Clave InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zn]
Nombre IUPAC cinc
Peso molecular (g/mol) 65.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.38