Learn More
Diclorhidrato de zimelidina, LoGiCal
Código de producto. 30460398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460398 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460398 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3309.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zimelidine Dihydrochloride
CAS 60525-15-7
Nombres de analitos o componentes Zimelidine Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H17 Br N2 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Propen-1-amine, 3-(4-bromophenyl)-N,N-dimethyl-3-(3-pyridinyl)-, hydrochloride (1:2), (2Z)-, 2-Propen-1-amine, 3-(4-bromophenyl)-N,N-dimethyl-3-(3-pyridinyl)-, dihydrochloride, (2Z)- (9CI), 2-Propen-1-amine, 3-(4-bromophenyl)-N,N-dimethyl-3-(3-pyridinyl)-, dihydrochloride, (Z)-, H 102/09 hydrochloride, Zimelidine dihydrochloride, Zimelidine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17BrN2.2ClH/c1-19(2)11-9-16(14-4-3-10-18-12-14)13-5-7-15(17)8-6-13;;/h3-10,12H,11H2,1-2H3;2*1H/b16-9-;;
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cl.CN(C)C\C=C(\c1ccc(Br)cc1)/c2cccnc2
Nombre IUPAC (Z)-3-(4-bromofenil)-N,N-dimetil-3-piridin-3-ilprop-2-en-1-amina; diclorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 390.15
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.0109 g/mol