Learn More
Zimeldina-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zimeldine-d6 |
| CAS | 1185239-75-1 |
| Fórmula molecular | C16H11D6BrN2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (Z)-3-(4-Bromophenyl)-(N,N-dimethyl-d6)-3-(3-pyridinyl)-2-propen-1-amine, Zimelidine-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17BrN2/c1-19(2)11-9-16(14-4-3-10-18-12-14)13-5-7-15(17)8-6-13/h3-10,12H,11H2,1-2H3/b16-9-/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(C\C=C(\c1ccc(Br)cc1)/c2cccnc2)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | (Z)-3-(4-bromofenil)-3-piridin-3-il-N,N-bis(trideuteriometil)prop-2-en-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 323.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.0952 |