Learn More
Zilpaterol, TRC
Código de producto. 30041246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30041246 10 mg 10 miligramos
30041211 2.5 mg 2.50 miligramo
30040712 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041246 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ43000010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119520-05-7
Fórmula molecular C14 H19 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 261.32
Sinónimo Imidazo[4,5,1-jk][1]benzazepin-2(1H)-one, 4,5,6,7-tetrahydro-7-hydroxy-6-[(1-methylethyl)amino]-, (6R,7R)-rel-Imidazo[4,5,1-jk][1]benzazepin-2(1H)-one, 4,5,6,7-tetrahydro-7-hydroxy-6-[(1-methylethyl)amino]-, trans-(±)-, RU 42173, Zilpaterol, trans-(±)-Zilpaterol
SMILES CC(C)N[C@@H]1CCN2C(=O)Nc3cccc([C@H]1O)c23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zilpaterol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19N3O2/c1-8(2)15-11-6-7-17-12-9(13(11)18)4-3-5-10(12)16-14(17)19/h3-5,8,11,13,15,18H,6-7H2,1-2H3,(H,16,19)/t11-,13-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.1477
Porcentaje de pureza >95%