Learn More
Zileutón USP Compuesto relacionado B, Mikromol™
Código de producto. 30050023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050023 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050023 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1297.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Zileutón USP Compuesto relacionado B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Benzo[b]thien-2-oyl)benzo[b]thiophene
CAS 97978-07-9
Nombres de analitos o componentes 2-(Benzo[b]thien-2-oyl)benzo[b]thiophene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H10 O S2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-(Benzo[b]thien-2-oyl)benzo[b]thiophene, Zileuton Related Compound B
Fórmula InChI InChI=1S/C17H10OS2/c18-17(15-9-11-5-1-3-7-13(11)19-15)16-10-12-6-2-4-8-14(12)20-16/h1-10H
SMILES O=C(c1cc2ccccc2s1)c3cc4ccccc4s3
Nombre IUPAC bis(1-benzotiofen-2-il)metanona
Peso molecular (g/mol) 294.39
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.0173 g/mol