Learn More
Zileuton, TRC
Código de producto. 30454809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30454809 10 mg 10 miligramos
30457179 5 mg 5 miligramos
30450845 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30454809 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ42000010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111406-87-2
Fórmula molecular C11 H12 N2 O2 S
Peso molecular (g/mol) 236.29
Sinónimo Zileuton, Urea, N-(1-benzo[b]thien-2-ylethyl)-N-hydroxy- (9CI, ACI), N-(1-Benzo[b]thien-2-ylethyl)-N-hydroxyurea (ACI), 1-[1-(1-Benzothiophen-2-yl)ethyl]-1-hydroxyurea, A 64077, Abbott 64077, Griluto-CR, Leutrol, Zyflo
Nombre IUPAC 1-[1-(1-benzotiofen-2-il)etil]-1-hidroxiurea
SMILES CC(N(O)C(=O)N)c1cc2ccccc2s1
Specifications
Nombre del producto químico o material Zileuton
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2O2S/c1-7(13(15)11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)16-10/h2-7,15H,1H3,(H2,12,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.0619