Learn More
zileutón, Mikromol™
Descripción
Zileutón
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zileuton |
| CAS | 111406-87-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Zileuton |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C11 H12 N2 O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Zileuton |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N2O2S/c1-7(13(15)11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)16-10/h2-7,15H,1H3,(H2,12,14) |
| SMILES | CC(N(O)C(=O)N)c1cc2ccccc2s1 |
| Nombre IUPAC | 1-[1-(1-benzotiofen-2-il)etil]-1-hidroxiurea |
| Mostrar más |