Learn More
Zileutón, LoGiCal
Código de producto. 30460831
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460831 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460831 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1297.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zileuton
CAS 111406-87-2
Nombres de analitos o componentes Zileuton
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C11 H12 N2 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Zileuton
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2O2S/c1-7(13(15)11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)16-10/h2-7,15H,1H3,(H2,12,14)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC(N(O)C(=O)N)c1cc2ccccc2s1
Nombre IUPAC 1-[1-(1-benzotiofen-2-il)etil]-1-hidroxiurea
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 236.29
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 236,0619 g/mol