Learn More
(±)-Zileutón-d4 (etil-d4), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zileuton-d4 |
| CAS | 1189878-76-9 |
| Fórmula molecular | C11 D4 H8 N2 O2 S |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 1-[1-(1-Benzothiophen-2-yl)-1,2,2,2-tetradeuterioethyl]-1-hydroxyurea, N-(1-Benzo[b]thien-2-ylethyl-1,2,2,2-d4)-N-hydroxyurea, 1-[1-(1-Benzothiophen-2-yl)ethyl-1,2,2,2-d4]-1-hydroxyurea, (±)-Zileuton-d4 (ethyl-d4), Zileuton-d4, Zileuton-D4 (ethyl-1,2,2,2-D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C11H12N2O2S/c1-7(13(15)11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)16-10/h2-7,15 H,1H3,(H2,12,14)/i1D3,7 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(N(O)C(=O)N)c1cc2ccccc2s1 |
| Nombre IUPAC | 1-[1-(1-benzotiofen-2-il)-1,2,2,2-tetradeuterioetil]-1-hidroxiurea |
| Peso molecular (g/mol) | 240.3148 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.0871 g/mol |
| Mostrar más |