Learn More
Thermo Scientific Chemicals Zileutón
Código de producto. 16691832 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16691832 25 g 25 g
16681832 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16691832 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 463300250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 111406-87-2 | C11H12N2O2S | 236.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111406-87-2
Peso molecular (g/mol) 236.29
Número MDL MFCD00866097
Clave InChI MWLSOWXNZPKENC-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC 1-[1-(1-benzotiofen-2-il)etil]-1-hidroxiurea
SMILES CC(N(O)C(N)=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zileuton
Fórmula molecular C11H12N2O2S
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.29