Learn More
Zidovudina, Mikromol™
Código de producto. 18011310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18011310 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18011310 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0173.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Zidovudina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Zidovudine
CAS 30516-87-1
Nombres de analitos o componentes Zidovudine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H13 N5 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Zidovudine, 1-(3-Azido-2,3-dideoxy-β-d-erythro-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Zidovudine (GR 63367X), BP Zidovudine and Lamivudine Impurity Standard
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N5O4/c1-5-3-15(10(18)12-9(5)17)8-2-6(13-14-11)7(4-16)19-8/h3,6-8,16H,2,4H2,1H3,(H,12,17,18)/t6-,7+,8+/m0/s1
SMILES CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Nombre IUPAC 1-[(2R,4S,5S)-4-azido-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-5-metilpirimidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 267.24
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 267,0968 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.