Learn More
Zidovudine, MedChemExpress
Código de producto. 16437296
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16437296 100 mg 100 miligramos
16421856 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16437296 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17413
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Zidovudine is a nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI), widely used to treat HIV infection. Zidovudine increases CRISPR/Cas9-mediated editing frequency.
Zidovudine is a nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI), widely used to treat HIV infection. Zidovudine increases CRISPR/Cas9-mediated editing frequency.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zidovudine
Forma física Solid
CAS 30516-87-1
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H13N5O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo Azidothymidine AZT ZDV
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (374.20 mM) ∣H2O : 16.67 mg/mL (62.38 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C(C)=CN1[C@@H](C2)O[C@@H]([C@H]2N=[N+]=[N-])CO)NC1=O
Peso molecular (g/mol) 267.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.24
Porcentaje de pureza 99.8%