Learn More
Zidovudina EP Impureza C (timina), Mikromol™
Código de producto. 17998354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17998354 100 mg 100 miligramos
17988044 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17998354 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0534.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Zidovudina EP Impureza C (timina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thymin
CAS 65-71-4
Nombres de analitos o componentes Thymin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C5 H6 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 5-Methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (Thymine), Stavudine Imp. A (EP), Zidovudine Imp. C (EP), Zidovudine USP Related Compound C, Zidovudine USP RC C, Thymine, 5-Methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, USP Zidovudine Related Compound C, Ph Eur Zidovudine Impurity C, Thymine, Zidovudine Related Compound C, Stavudine Impurity A, Zidovudine Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
SMILES CC1=CNC(=O)NC1=O
Nombre IUPAC 5-metil-1H-pirimidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 126.11
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 126,0429 g/mol