Learn More
Zidebactam, MedChemExpress
Código de producto. 16437717
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16437717 5 mg 5 miligramos
16414988 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16437717 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY120859
MedChemExpress Zidebactam (WCK-5107) is a potent β-lactamase inhibitor. Zidebactam also is a penicillin-binding protein2 (PBP2) inhibitor with an IC50 of 0.26 μg/mL.
Zidebactam (WCK-5107) is a potent β-lactamase inhibitor. Zidebactam also is a penicillin-binding protein2 (PBP2) inhibitor with an IC50 of 0.26 μg/mL.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zidebactam
CAS 1436861-97-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H21N5O7S
Cantidad 5 mg
Sinónimo WCK-5107
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (638.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (127.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H]1CCCNC1)NNC([C@@H]2CC[C@@H]3C[N@]2C(N3OS(=O)(O)=O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 391.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.4
Porcentaje de pureza 94.42%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation