Learn More
Zibotentan, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zibotentan |
| CAS | 186497-07-4 |
| Fórmula molecular | C19H16N6O4S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-(3-Methoxy-5-methyl-2-pyrazinyl)-2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl]-3-pyridinesulfonamide, N-(3-Methoxy-5-methylpyrazin-2-yl)-2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl]pyridine-3sulfonamide, ZD 4054 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H16N6O4S/c1-12-10-21-17(19(23-12)28-2)25-30(26,27)15-4-3-9-20-16(15)13-5-7-14(8-6-13)18-24-22-11-29-18/h3-11H,1-2H3,(H,21,25) |
| SMILES | COc1nc(C)cnc1NS(=O)(=O)c2cccnc2c3ccc(cc3)c4ocnn4 |
| Nombre IUPAC | N-(3-metoxi-5-metilpirazin-2-il)-2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-il)fenil]piridina-3-sulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 424.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 424.0954 |