Learn More
Zibotentan, CVR
Código de producto. 30455129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455129 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30455129 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ35990010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zibotentan
CAS 186497-07-4
Fórmula molecular C19H16N6O4S
Cantidad 10 mg
Sinónimo N-(3-Methoxy-5-methyl-2-pyrazinyl)-2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl]-3-pyridinesulfonamide, N-(3-Methoxy-5-methylpyrazin-2-yl)-2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl]pyridine-3sulfonamide, ZD 4054
Fórmula InChI InChI=1S/C19H16N6O4S/c1-12-10-21-17(19(23-12)28-2)25-30(26,27)15-4-3-9-20-16(15)13-5-7-14(8-6-13)18-24-22-11-29-18/h3-11H,1-2H3,(H,21,25)
SMILES COc1nc(C)cnc1NS(=O)(=O)c2cccnc2c3ccc(cc3)c4ocnn4
Nombre IUPAC N-(3-metoxi-5-metilpirazin-2-il)-2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-il)fenil]piridina-3-sulfonamida
Peso molecular (g/mol) 424.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.0954