missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZFPL1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15594452
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15594452 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15594452 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA540868

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: NGPIFPPTNL AGPVASALRE KLATVNWARA GLGLPLIDEV VSPEPEPLNT Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 92%; Goat: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 92%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%.

ZFPL1 is expressed strongly in the exocrine pancreas as a 1.4-kb polyadenylated RNA encoding a putative protein of 310 amino acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZFPL1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica ZFPL1
N.º de referencia del gen O95159
Alias de gen 1500015B20Rik; D11S750; MCG4; Unknown (protein for MGC:134051); ZFPL1; zinc finger like protein 1; zinc finger protein like 1; zinc finger protein MCG4; Zinc finger protein-like 1; zinc-finger protein in MEN1 region
Símbolos de los genes ZFPL1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the middle region of human ZFPL1.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7542
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.