missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZFP62 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15809023
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15809023 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15809023 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA570610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This target displays homology in the following species: Cow: 86%; Human: 100%; Rabbit: 91% This antibody recognizes both isoforms of human ZFP62.

ZFP62 may play a role in differentiating skeletal muscle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZFP62
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica ZFP62
N.º de referencia del gen Q8NB50
Alias de gen ZET; ZFP62; zfp-62; ZFP62 zinc finger protein; zinc finger protein 62 homolog; ZNF755
Símbolos de los genes ZFP62
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide directed towards the middle region of human ZFP62 (aa 843-892).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 643836
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.