Learn More
ZVG™ zetMedica™ Rollos de pañuelos médicos
Código de producto. 10549672
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (métrico):
10,26 kg
10,59 kg
Anchura (métrico):
55 cm
59 cm
Tamaño de la unidad:
9 rollos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) Anchura (métrico) unitSize
10549672 10,26 kg 59 cm 9 rollos
10737534 10,59 kg 55 cm 9 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10549672 Proveedor ZVG™ N.º de proveedor 1222600
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este rollo de papel higiénico médico perforado cuenta con relieve punto a punto para facilitar su manipulación. El material de tejido blanco garantiza un uso eficaz e higiénico.
  • Eficaz para preparar rápidamente las instalaciones en el área de atención para el próximo paciente.
  • El tejido es suave y muy absorbente.
  • El material no se adhiere a la piel y absorbe inmediatamente la humedad y la grasa.
  • Los diferentes rollos se pueden utilizar de forma económica gracias a su perforación y siempre permanecen limpios en el borde de corte.
  • El portarollos médico adecuado se puede montar en la pared o directamente en la cama.
  • El rollo contiene aproximadamente 130 hojas desprendibles.
  • Realizado con relieve punto a punto
En un novedoso proceso de fabricación, las capas individuales de la tela de celulosa se unen entre sí en muchos puntos a lo largo de toda la superficie. Esto crea una fuerte unión entre las capas, haciéndolas altamente resistentes al desgarro. Este proceso combina las ventajas de un paño de limpieza grueso (estabilidad) con las de un paño de varias capas (alta capacidad de absorción).
Especificaciones
Tipo de producto Rollo de papel
Color Blanco
Material Papel
Esterilidad No estéril
Desechables Un solo uso
Longitud (métrico) 50 m
Tela 2-ply
Cantidad 9 rollos/paquete.
Peso (métrico) 10,26 kg
Anchura (métrico) 59 cm