Learn More
ZVG™ zetMedica™ Rollos médicos ecológicos
Código de producto. 17843545
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (métrico):
8,72 kg
10,94 kg
11,54 kg
12,77 kg
Anchura (métrico):
39 cm
50 cm
55 cm
59 cm
Tamaño de la unidad:
6 rollos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
17843545 11,54 kg 55 cm 6 rollos
17833545 8,72 kg 39 cm 6 rollos
17813525 10,94 kg 50 cm 6 rollos
17813545 12,77 kg 59 cm 6 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17843545 Proveedor ZVG™ N.º de proveedor 1235501
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Estos rollos médicos hechos de material reciclado están perforados y cuentan con relieve punto a punto, lo que permite un uso sustentable en aplicaciones médicas.
  • Eficaz para preparar rápidamente las instalaciones en el área de atención para el próximo paciente.
  • El tejido es suave y muy absorbente.
  • El material no se adhiere a la piel y absorbe inmediatamente la humedad y la grasa.
  • Los rollos son de uso económico gracias a su perforación y siempre permanecen limpios en el borde de corte.
  • Portarrollos médico adecuado; se puede montar en la pared o directamente en la cama.
  • Hecho de material reciclado
  • Contiene aproximadamente 260 hojas desprendibles por rollo.
  • Con relieve punto a punto
En un novedoso proceso de fabricación, las capas individuales de la tela de celulosa se unen entre sí en muchos puntos a lo largo de toda la superficie. Esto crea una fuerte unión entre las capas, haciéndolas altamente resistentes al desgarro. Este proceso combina las ventajas de un paño de limpieza grueso (estabilidad) con las de un paño de varias capas (alta capacidad de absorción).
Especificaciones
Tipo de producto Rollo de papel
Color Blanco
Material Papel
Esterilidad No estéril
Desechables Un solo uso
Longitud (métrico) 100 m
Tela 2-ply
Cantidad 6 rollos
Peso (métrico) 11,54 kg
Anchura (métrico) 55 cm