Learn More
zeta-cipermetrina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | zeta-Cypermethrin |
| CAS | 1315501-18-8 |
| Fórmula molecular | C22 H19 Cl2 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Cypermethrin-zeta, Cypermethrin-ζ, Demize, Fury, Fury 100EW, Mustang, Mustang (insecticide), Mustang 100, Mustang Max, Zeta-cypermethrin, Zetamethrin, ζ-Cypermethrin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17?,18-,20?/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)C1C(=O)O[C@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2 |
| Nombre IUPAC | 3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato de [(S)-ciano-(3-fenoxifenil)metil] |
| Peso molecular (g/mol) | 416.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 415.0742 |