Learn More
Zerumbone, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zerumbone |
| CAS | 471-05-6 |
| Fórmula molecular | C15H22O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (2E,6E,10E)-2,6,9,9-Tetramethyl-2,6,10-cycloundecatrien-1-one, (E,E,E)-2,6,9,9-Tetramethyl-2,6,10-cycloundecatrien-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22O/c1-12-6-5-7-13(2)14(16)9-11-15(3,4)10-8-12/h7-9,11H,5-6,10H2,1-4H3/b11-9+,12-8+,13-7- |
| SMILES | C\C\1=C/CC(C)(C)\C=C\C(=O)\C(=C/CC1)\C |
| Nombre IUPAC | (2Z,6E,10E)-2,6,9,9-tetrametilcicloundeca-2,6,10-trien-1-uno |
| Peso molecular (g/mol) | 218.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.1671 |