Learn More
Zeranol (mezcla de isómeros) 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319721
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30319721 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30319721 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17948000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zeranol
CAS 55331-29-8
Nombres de analitos o componentes Zeranol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H26 O5
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1H-2-Benzoxacyclotetradecin-1-one, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-decahydro-7,14,16-trihydroxy-3-methyl-, Zeranol (racemic)
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h10-12,14,19-21H,2-9H2,1H3
SMILES CC1CCCC(O)CCCCCc2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
Nombre IUPAC 7,15,17-trihidroxi-11-metil-12-oxabiciclo[12.4.0]octadeca-1(14),15,17-trien-13-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 322.4
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.178 g/mol