Learn More
Zeranol-d5 (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zeranol-d5 (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1217532-71-2 |
| Fórmula molecular | C18H21D5O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (3S)-3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-Decahydro-7,14,16-trihydroxy-3-methyl -1H-2-benzoxacyclotetradecin-1-one-d5, Zearalanol-d5, Zeranol-d5, Ralabol-d5, Ralgro-d5, Ralone-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H26O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h10-12,14,19-21H,2-9H2,1H3/t12-,14?/m0/s1/i8D2,9D2,14D |
| SMILES | O=C1C2=C(O)C=C(O)C=C2CCCCC([2H])([2H])C(O)([2H])C([2H])([2H])CC[C@H](C)O1 |
| Nombre IUPAC | (11S)-6,6,7,8,8-pentadeuterio-7,15,17-trihidroxi-11-metil-12-oxabiciclo[12.4.0]octadeca-1(14),15,17-trien-13-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 327.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.2094 |