Learn More
Zephirol, TRC
Código de producto. 30138675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138675 10 g 10 g
30138402 1 g 1 g
17974945 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138675 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ34300010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139-07-1
Fórmula molecular C21 H38 N . Cl
Peso molecular (g/mol) 339.99
Sinónimo Benzenemethanaminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, chloride (1:1), Ammonium, benzyldodecyldimethyl-, chloride (8CI), Benzenemethanaminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, chloride (9CI), Benzyldodecyldimethylammonium chloride (6CI), Accelerator 1227, BAC 12, BTC 1218-50, Bas 2631, Benzododecinium chloride, BenzylQUAT, Benzyldimethyldodecylammonium chloride, Benzyldimethyllaurylammonium chloride, Benzyllauryldimethylammonium chloride, Catigene OM, Catinal CB 50, Catiogen BC 50, Catiogen PAN, Catiolite BC 50, Cationic 1227, Cationic Surfactant 1227, Cequartyl A, Croda N-Dodecyl, D 1227, DYK 1125, Dehyquart LDB, Dimethylaurylbenzylammonium chloride, Dimethylbenzyldodecylammonium chloride, Dimethylbenzyllaurylammonium chloride, Dimethyldodecylbenzylammonium chloride, Dimethyllaurylbenzylammonium chloride, Dodecylbenzyldimethylammonium chloride, Dodecyldimethylbenzylammonium chloride, Germicide 1227, Katamin AB 18, Lauralkonium chloride, Lauryl benzalkonium chloride, Laurylbenzyldimethylammonium chloride, Lauryldimethylbenzylammonium chloride, Leveling Agent 1227, Loraquat B 50, N-Benzyl-N,N-dimethyl-N-laurylammonium chloride, N-Benzyl-N-dodecyl-N,N-dimethylammonium chloride, N-Dodecyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride, N-Dodecyl-N,N-dimethylbenzenemethanaminium chloride, N-Lauryl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride, Noramium DA 50, Orthosan HM, Pionin B 231, QBA 1211, QBA 1211S, Retarder N, Rewoquat B 50, Rolcril, Surfactant 1227, Swanol CA 100, Swanol CA 101, Tetranil BC 80, Texnol R 5, Vantoc CL, Zephirol
Nombre IUPAC bencil-dodecil-dimetilazanio; cloruro
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Spécification
Nombre del producto químico o material Benzyldimethyldodecylammonium Chloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H38N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(2,3)20-21-17-14-13-15-18-21;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.2693
Porcentaje de pureza >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.