Learn More
ZEOsphere™
Código de producto. 30048964
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
100 Å
120 Å
300 Å
Fase:
C18 funcionalizado
C4 funcionalizado
C8 funcionalizado
DIOL funcionalizado
NH2 funcionalizado
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
24 product options available for selection
| Código de producto. | Tamaño de poro | Fase | Cantidad | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|
| 30048964 | 100 Å | C18 funcionalizado | 100 g | 100 g |
| 30049004 | 100 Å | C8 funcionalizado | 100 g | 100 g |
| 30048994 | 100 Å | C8 funcionalizado | 500 g | 500 g |
| 30049016 | 100 Å | C8 funcionalizado | 1 kg | 1 Kg |
| 30049019 | 100 Å | C18 funcionalizado | 500 g | 500 g |
| 30049027 | 100 Å | C18 funcionalizado | 1 kg | 1 Kg |
| 30049028 | 100 Å | DIOL funcionalizado | 100 g | 100 g |
| 30048993 | 100 Å | DIOL funcionalizado | 500 g | 500 g |
| 30048979 | 100 Å | DIOL funcionalizado | 1 kg | 1 Kg |
| 30049008 | 120 Å | C8 funcionalizado | 100 g | 100 g |
| 30048980 | 120 Å | C8 funcionalizado | 500 g | 500 g |
| 30048998 | 120 Å | C8 funcionalizado | 1 kg | 1 Kg |
| 30049012 | 120 Å | C18 funcionalizado | 100 g | 100 g |
| 30048996 | 120 Å | C18 funcionalizado | 500 g | 500 g |
| 30049023 | 120 Å | C18 funcionalizado | 1 kg | 1 Kg |
| 30048977 | 120 Å | DIOL funcionalizado | 100 g | 100 g |
| 30048969 | 120 Å | DIOL funcionalizado | 500 g | 500 g |
| 30049018 | 120 Å | DIOL funcionalizado | 1 kg | 1 Kg |
| 30048981 | 120 Å | NH2 funcionalizado | 100 g | 100 g |
| 30049032 | 120 Å | NH2 funcionalizado | 500 g | 500 g |
| 30049011 | 120 Å | NH2 funcionalizado | 1 kg | 1 Kg |
| 30049001 | 300 Å | C4 funcionalizado | 1 kg | 1 Kg |
| 30048951 | 300 Å | C4 funcionalizado | 500 g | 500 g |
| 30048986 | 300 Å | C4 funcionalizado | 100 g | 100 g |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
30048964
Proveedor
ZEOsphere
N.º de proveedor
300242
-
552.00€
483.00€ / 100 g
Ahorro 69.00€
12% Descuento
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo.
Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Gel de sílice esférico de alto rendimiento
- Alta pureza
- Precisión y consistencia suizas
- Excelente reproducibilidad lote a lote
- ISO Proceso de dar un título
- Amplia selección de opciones de funcionalización
- Alta estabilidad química y mecánica
- Tamaños de poro disponibles: 100 A, 120 A y 300 A
- 10 μtamaño de partícula m
- Adecuado para presión media a alta.
- Alta capacidad de carga
- Servicio y soporte insuperables
- Selección de tamaños de paquetes disponibles
- Adecuado para gravedad, flash y proceso.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Técnica | cromatografía |
| Cantidad | 100 g |
| Tipo de producto | Gel de sílice |
| Material | Gel de sílice |
| Fase | C18 funcionalizado |
| Forma de partícula | Esférica |