Learn More
ZEOprep™ NH2P funcionalizado
Código de producto. 30049020 Tienda Zeochem Productos
Change view
Click to view available options
:
1 kg
100 g
5 kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
30049020 1 kg
30048991 100 g
30048984 500 g
30048963 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30049020 Proveedor ZEOprep N.º de proveedor 300183
ZEOprep™ Es un material de embalaje que proporciona separaciones rápidas, eficaces y reproducibles. El gel de sílice NH2P de forma irregular se utiliza en cromatografía de gravedad, flash y presión media. El ligando NH2P le da a la sílice una superficie muy polar, ideal para aplicaciones de depuración.
  • NH2P perfecto para aplicaciones de intercambio iónico
  • Gel de sílice amorfo irregular
  • Alta pureza
  • Fabricación europea
  • Precisión y consistencia suizas
  • Excelente reproducibilidad lote a lote
  • ISO Proceso de dar un título
  • Alta estabilidad química y mecánica
  • Distribución estrecha del tamaño de partículas
  • 20 a 500 μrango de tamaño de partículas m
  • Disponible en tamaño de poro de 60 A o 90 A
  • Alta capacidad de carga
  • Selección de tamaños de paquetes disponibles
  • Adecuado para escalas de gravedad, flash, preparación y proceso.
Especificaciones
Tamaño de partículas 40-63 μm
Tamaño de poro 60 Å
Técnica cromatografía
Cantidad 1 kg
Tipo Gel de sílice
Material Gel de sílice
Fase NH2P funcionalizado
Forma de partícula Irregular