Learn More
ZEOprep™ ZEOprep™ Diol funcionalizado
Código de producto. 30049002 Tienda Zeochem Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049002 5 kg 5 Kg
30048965 100 g 100 g
30049026 1 kg 1 Kg
30048949 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30049002 Proveedor ZEOprep™ N.º de proveedor 302091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4780.00€
    4520.25€ / 5 Kg
    Ahorro 259.75€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
ZEOprep™ Es un material de embalaje que proporciona separaciones rápidas, efectivas y reproducibles. El gel de sílice de forma irregular funcionalizado con diol se utiliza en cromatografía de gravedad, flash y presión media. El ligando DIOL da como resultado una superficie menos polar que la sílice desnuda.
  • DIOL funcionalizado para superficies de baja polaridad
  • Ideal para aplicaciones lipídicas.
  • Adecuado para gel de sílice amorfo irregular SFC
  • Alta pureza
  • Fabricación europea
  • Precisión y consistencia suizas
  • Excelente reproducibilidad lote a lote
  • ISO Proceso de dar un título
  • Alta estabilidad química y mecánica
  • Distribución estrecha del tamaño de partículas
  • 20 a 500 μrango de tamaño de partículas m
  • Disponible en tamaño de poro de 60 A o 90 A
  • Alta capacidad de carga
  • Selección de tamaños de paquetes disponibles
  • Adecuado para escalas de gravedad, flash, preparación y proceso.
Especificaciones
Tamaño de partículas 40-63 μm
Tamaño de poro 60 Å
Técnica cromatografía
Cantidad 5 kg
Tipo de producto Gel de sílice
Material Gel de sílice
Fase DIOL funcionalizado
Forma de partícula Irregular