Descripción
- Contenido estándar de humedad del 2 al 4%
- Gel de sílice amorfa irregular
- Alta pureza
- Fabricación europea
- Precisión y consistencia suizas
- Excelente reproducibilidad de lote a lote
- ISO Certificación
- Alta estabilidad química y mecánica
- Distribución estrecha del tamaño de las partículas
- Rango de tamaño de partículas de 20 a 500 μm
- Disponible en poros de 60 A o 90 A
- Alta capacidad de carga
- Selección de tamaños de mochila disponibles
- Adecuado para gravedad, flash, preparación y escala de proceso
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 40-63 μm |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Técnica | Cromatografía |
| Grado | Contenido de humedad 2% a 4% |
| Cantidad | 25 kg |
| Tipo de producto | Gel de sílice |
| Material | Gel de sílice |
| Fase | Sílice sin recubrimiento |
| Forma de partícula | Irregular |