Learn More
ZEOprep™ ZEOprep™ Clásico, sílice desnuda
Código de producto. 30048995 Tienda Zeochem Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
60 Å
90 Å
Tamaño de partículas:
25-40 μm
40-63 μm
De 200 a 500 μm
De 60 a 200 μm
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
5 Kg
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Tamaño de partículas Cantidad Tamaño de la unidad
30048995 60 Å 40-63 μm 5 kg 5 Kg
30048958 60 Å De 60 a 200 μm 1 kg 1 Kg
30048976 90 Å De 60 a 200 μm 5 kg 5 Kg
30048966 60 Å 25-40 μm 1 kg 1 Kg
30048975 60 Å De 200 a 500 μm 1 kg 1 Kg
30049009 90 Å De 60 a 200 μm 1 kg 1 Kg
30049013 90 Å 40-63 μm 1 kg 1 Kg
30048987 60 Å De 60 a 200 μm 5 kg 5 Kg
30048970 60 Å De 200 a 500 μm 5 kg 5 Kg
30049033 60 Å 40-63 μm 1 kg 1 Kg
30048948 60 Å 25-40 μm 5 kg 5 Kg
30048952 90 Å 40-63 μm 5 kg 5 Kg
31908703 60 Å 40-63 μm 25 kg 25 Kg
31908702 60 Å De 60 a 200 μm 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 30048995 Proveedor ZEOprep™ N.º de proveedor 302097
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.00€
    302.00€ / 5 Kg
    Ahorro 14.00€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
ZEOprep™ Es un material de embalaje que proporciona separaciones rápidas, eficaces y reproducibles. ZEOprep El gel de sílice de forma irregular tiene una superficie de alta polaridad y es ideal para aplicaciones convencionales adecuadas para cromatografía de gravedad, flash y presión media.
  • Contenido de humedad estándar del 2 al 4%
  • Gel de sílice amorfo irregular
  • Alta pureza
  • Fabricación europea
  • Precisión y consistencia suizas
  • Excelente reproducibilidad lote a lote
  • ISO Proceso de dar un título
  • Alta estabilidad química y mecánica
  • Distribución estrecha del tamaño de partículas
  • 20 a 500 μrango de tamaño de partículas m
  • Disponible en tamaño de poro de 60 A o 90 A
  • Alta capacidad de carga
  • Selección de tamaños de paquetes disponibles
  • Adecuado para escalas de gravedad, flash, preparación y proceso.
Especificaciones
Tamaño de partículas 40-63 μm
Tamaño de poro 60 Å
Técnica cromatografía
Grado Contenido de humedad 2 a 4%
Cantidad 5 kg
Tipo de producto Gel de sílice
Material Gel de sílice
Fase Sílice sin recubrimiento
Forma de partícula Irregular