Learn More
Beskrivelse
- Contenido de humedad estándar del 2 al 4%
- Gel de sílice amorfo irregular
- Alta pureza
- Fabricación europea
- Precisión y consistencia suizas
- Excelente reproducibilidad lote a lote
- ISO Proceso de dar un título
- Alta estabilidad química y mecánica
- Distribución estrecha del tamaño de partículas
- 20 a 500 μrango de tamaño de partículas m
- Disponible en tamaño de poro de 60 A o 90 A
- Alta capacidad de carga
- Selección de tamaños de paquetes disponibles
- Adecuado para escalas de gravedad, flash, preparación y proceso.
Tekniske data
Tekniske data
| Tamaño de partículas | De 60 a 200 μm |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Técnica | cromatografía |
| Grado | Contenido de humedad 2 a 4% |
| Cantidad | 5 kg |
| Tipo de producto | Gel de sílice |
| Material | Gel de sílice |
| Fase | Sílice sin recubrimiento |
| Forma de partícula | Irregular |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?