Learn More
ZEOprep™ ZEOprep™ Clásico, (ACT ) Contenido de humedad < 1%
Código de producto. 30048972 Tienda Zeochem Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30048972 1 kg 1 Kg
30048960 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30048972 Proveedor ZEOprep™ N.º de proveedor 302099
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.20€
    87.00€ / 1 Kg
    Ahorro 4.20€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
ZEOprep™ Es un material de embalaje que proporciona separaciones rápidas, eficaces y reproducibles. El gel de sílice de forma irregular se utiliza en cromatografía de gravedad, flash y presión media. Tener un contenido de humedad de < 1% lo hace ideal para aplicaciones sensibles a la humedad.
  • Contenido de humedad muy bajo (< 1%)
  • Perfecto para aplicaciones sensibles a la humedad.
  • Gel de sílice amorfo irregular
  • Alta pureza
  • Fabricación europea
  • Precisión y consistencia suizas
  • Excelente reproducibilidad lote a lote
  • ISO Proceso de dar un título
  • Alta estabilidad química y mecánica
  • Distribución estrecha del tamaño de partículas
  • 20 a 500 μrango de tamaño de partículas m
  • Disponible en tamaño de poro de 60 A o 90 A
  • Alta capacidad de carga
  • Selección de tamaños de paquetes disponibles
  • Adecuado para escalas de gravedad, flash, preparación y proceso.
Especificaciones
Tamaño de partículas De 35 a 70 μm
Tamaño de poro 60 Å
Técnica cromatografía
Grado Contenido de humedad < 1%
Cantidad 1 kg
Tipo de producto Gel de sílice
Material Gel de sílice
Fase Sílice sin recubrimiento
Forma de partícula Irregular