Learn More
ZEOprep™ ZEOprep™ C18 funcionalizado
Código de producto. 30048950 Tienda Zeochem Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
60 Å
90 Å
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 Kg
500 g
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Cantidad Tamaño de la unidad
30048950 90 Å 5 kg 5 Kg
30049031 60 Å 5 kg 5 Kg
30048957 60 Å 100 g 100 g
30049006 90 Å 500 g 500 g
30049024 60 Å 1 kg 1 Kg
30048971 90 Å 100 g 100 g
30049017 90 Å 1 kg 1 Kg
30048967 60 Å 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 30048950 Proveedor ZEOprep™ N.º de proveedor 302090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5010.00€
    4738.00€ / 5 Kg
    Ahorro 272.00€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
ZEOprep™ Es un material de embalaje que proporciona separaciones rápidas, eficaces y reproducibles. El gel de sílice de forma irregular funcionalizado C18 se utiliza en cromatografía de gravedad, flash y presión media. El ligando C18 le da a la sílice una superficie no polar, ideal para productos farmacéuticos y más.
  • C18 funcionalizado para aplicaciones RP
  • Gel de sílice amorfo irregular
  • Alta pureza
  • Fabricación europea
  • Precisión y consistencia suizas
  • Excelente reproducibilidad lote a lote
  • ISO Proceso de dar un título
  • Alta estabilidad química y mecánica
  • Distribución estrecha del tamaño de partículas
  • 20 a 500 μrango de tamaño de partículas m
  • Disponible en tamaño de poro de 60 A o 90 A
  • Alta capacidad de carga
  • Selección de tamaños de paquetes disponibles
  • Adecuado para escalas de gravedad, flash, preparación y proceso.
Especificaciones
Tamaño de partículas 40-63 μm
Tamaño de poro 90 Å
Técnica cromatografía
Cantidad 5 kg
Tipo de producto Gel de sílice
Material Gel de sílice
Fase C18 funcionalizado
Forma de partícula Irregular