Learn More
Zeolita ZSM-5, amonio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15422527 100 g 100 g
15412527 25 g 25 g
15432527 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15422527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045882.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1318-02-1 | Al2O5Si | 162.043 g/mol
Zeolite ZSM-5 is used in hydrocarbon isomerization, the alkylation of hydrocarbons, and as a catalyst support. Used in detergent manufacturing for the applications of the removal of hardness. It is also used as Odor control, industrial absorbents, industrial fillers, gas absorption, soil remediation, wastewater filtration, flocculating agent, animal feeds, hydroponics, molecular sieves, desiccants, lightweight concrete, acoustics and ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1318-02-1
Fórmula molecular Al2O5Si
Peso molecular (g/mol) 162.043
Número MDL MFCD00132601
Clave InChI HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
PubChem CID 9942228
Nombre IUPAC dioxosilano; oxo(oxoalmoiloxo)alumano
SMILES O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Spécification
Nombre del producto químico o material Zeolite ZSM-5
Forma física Polvo, S.A. 425 m2/g, proporción molar 80:1
Cantidad 100 g
Envase Frasco de plástico
Información de solubilidad Insoluble in water.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.