Learn More
Zeolita Y, hidrógeno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15412497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15412497 25 g 25 g
15422497 100 g 100 g
15432497 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15412497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045871.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
La zeolita Y es un silicato de aluminio metálico útil para la investigación proteómica. Se utiliza como catalizador de craqueo en las unidades catalíticas de craqueo de refinería de petróleo para convertir fracciones de crudo de petróleo de alta ebullición en gasolina, diésel y otros productos.
Zeolite Y is a useful metal aluminum silicate for proteomics research. It is used as a cracking catalyst in petroleum refinery catalytic cracking units to convert high-boiling fractions of petroleum crude to more valuable gasoline, diesel and other products. It is also used as a molecular sieve and as an adsorbent of a wide variety of cations, such as Na+, K+, Ca2+, Mg2+ and others. Zeolite is used in the development of a variety of bioreactor devices and in the determination of serum triglycerides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1318-02-1
Fórmula molecular Al2O5Si
Peso molecular (g/mol) 162.043
Número MDL MFCD00132601
Clave InChI HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
PubChem CID 9942228
Nombre IUPAC dioxosilano; oxo(oxoalmoiloxo)alumano
SMILES O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zeolite Y
Forma física Polvo, S.A. 720 m2/g, proporción molar 60:1
Cantidad 25 g
Envase Frasco de plástico
Información de solubilidad Insoluble in water.